3-Chloro-2-methylpropene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
B22674.0BEA
8030
CZK
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
3-Chloro-2-methylpropene ≥98%
3-Chloro-2-methylpropene
Purity: 98%
CAS No.: 563-47-3
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Flash Point: -12°(9°F)
Refractive Index: 1.4275
Melting Point: -80°
Boiling Point: 71-72°
Merck Reference: 14,2148
UN No.: 2554
MDL No.: MFCD00000953
Vzorec:
C₄H₇Cl MW: 90.55 Bod varu: 71…72 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 0.93 Bod vzplanutí: –12 °C (9 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000953 CAS číslo: 563-47-3 EINECS: 209-251-2 UN: 2554 ADR: 3 II Merck Index: 13,02167 |