trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L08113.06
L08113.14
L08113.06EA
1470
CZK
L08113.06
L08113.14
trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
trans-2-Methyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 497-03-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1698207
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006977
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 117…119 °C Hustota: 0,871 Bod vzplanutí: 18 °C (64 °F) |
MDL Number:
MFCD00006977 CAS číslo: 497-03-0 EINECS: 207-833-0 UN: 1989 ADR: 3,II |