trans-3-Hexene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
L10311.06
L10311.03
L10311.06EA
4050
CZK
L10311.06
L10311.03
trans-3-Hexene ≥98%
trans-3-Hexene
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 66…67 °C Bod tání: –113 °C Hustota: 0.677 Bod vzplanutí: –25 °C (–13 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009386 CAS číslo: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3 II |