Tisk…
trans-3-Hexene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149910010 149910051
ACRO149910010EA 1090 CZK
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexene 98%
trans-3-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 67 °C (760 mmHg)
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,677 g/cm³
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009386
CAS číslo: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %