trans-2-Octene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 13389-42-9
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -89 to -86°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719497
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Vzorec:
C₈H₁₆ Bod varu: 122…123 °C Bod tání: –89 to –86 °C Hustota: 0,718 Bod vzplanutí: 14 °C (57 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009532 CAS číslo: 13389-42-9 EINECS: 236-463-2 UN: 3295 ADR: 3,II |