Tisk…
trans-2-Hexene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (E)-2-Hexene
B22289.09 B22289.88
B22289.09EA 4530 CZK
B22289.09 B22289.88
trans-2-Hexene ≥99%
trans-2-Hexene
Purity: 99% CAS No.: 4050-45-7 Molecular Formula: C6H12 Formula Weight: 84.16 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Mild Melting Point: -99° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 1719020 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009473
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 68…69 °C
Bod tání: –99 °C
Hustota: 0,674
Bod vzplanutí: –20 °C (–4 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009473
CAS číslo: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 3295
ADR: 3,II