Tisk…
trans-2-Hexene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149900050 149900250
ACRO149900050EA 3600 CZK
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexene 98+%
trans-2-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 68 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,66 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009473
CAS číslo: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %