Tisk…
cis-2-Pentene
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Z)-2-Pentene
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 2160 CZK
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Pentene
cis-2-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Bod varu: 37 °C (760 mmHg)
Bod tání: –151 °C
Hustota: 0,65 g/cm³
Bod vzplanutí: –27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063978
CAS číslo: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %