Tisk…
Chrániče sluchu s páskem, zátkové, E-A-R™ Caboflex™
Dodavatel: 3M
CS01000 CF01000
111-2200EA 13580 CZK
111-2200 111-1553
Chrániče sluchu s páskem, zátkové, E-A-R™ Caboflex™
Chrániče zátkové Chrániče zátkové s páskem
Lehké zátkové chrániče sluchu s obloukem jsou ideální při častém střídání oblastí s různou úrovní hluku. Obě kuželovité zátky lze vytvarovat tak, aby přilnuly ke zvukovodu a zajistily stabilní utěsnění proti hluku.
  • Flexibilní, lehký, dielektrický pásek na bradu nebude překážet přilbě nebo brýlím
  • Pěna s pomalou regenerací: Vylepšené usazení struků ve zvukovodu
  • Pro zvýšení hospodárnosti jsou k dispozici náhradní podložky
SNR: 21 dB
Certifikace: EN 352-2