Tisk…
Páska balící vyztužená skelným vláknem, 895, Scotch®
Dodavatel: 3M
8951950 8952550 8951250 8955050
819-1440EA 748 CZK
819-1440 819-1441 MMMA8951250 MMMA8955050
Páska balící vyztužená skelným vláknem, 895, Scotch®
Pásky
Tyto balící pásky vyztužené skelným vláknem 895 jsou vyrobeny z ScotchPro™ PP filmu se syntetickým kaučukovým lepidlem, které je speciálně vytvořené pro vyvážený výkon, s vysokou přilnavostí a dlouhodobou udržovací silou.
  • zpevněná po celé své délce spojitými nepřetržitými skleněnými vlákny pro velmi vysokou pevnost v tahu a vynikající odolnost proti nárazům
  • vhodné pro ruční dávkovače a poloautomatický aplikátor L-Clip
  • aplikace se nejlépe provádí při pokojové teplotě
Délka: 50,0 m
Barva: Průhledná