Tisk…
Wetzel Waterjet pumps
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05585000 05585200
LENZ05585000EA 2350 CZK
LENZ05585000 LENZ05585200
Wetzel Waterjet pumps
Čerpadla Čerpadla vakuová vodní
Water jet pumps made of borosilicate glass with or without non-return valve.