Tisk…
1-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
76971-100ML 76971-25ML
SIAL76971-100MLEA 4150 CZK
SIAL76971-100ML SIAL76971-25ML
1-Pentene, Sigma-Aldrich®
1-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 30 °C (1013 hPa)
Bod tání: –165 °C
Hustota: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003567
CAS číslo: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262