1-Pentene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16723.14
A16723.22
A16723.14EA
1380
CZK
A16723.14
A16723.22
1-Pentene ≥97%
1-Pentene
Purity: 97%
CAS No.: 109-67-1
Molecular Formula: CH3(CH2)2CH=CH2
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -51°(-60°F)
Refractive Index: 1.3715
Melting Point: -138°
Boiling Point: 30-31°
Beilstein Reference: 1731629
Merck Reference: 14,7122
UN No.: 1108
MDL No.: MFCD00003567
Vzorec:
C₅H₁₀ Bod varu: 30…31 °C Bod tání: –138 °C Hustota: 0,640 Bod vzplanutí: –51 °C (–60 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00003567 CAS číslo: 109-67-1 EINECS: 203-694-5 UN: 1108 ADR: 3,I Merck Index: 14,7122 |