Tisk…
1-Pentene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: alpha-n-Amylene, Propylethylene
268665000 268660025 268660250 268661000
ACRO268665000EA 7320 CZK
ACRO268665000 ACRO268660025 ACRO268660250 ACRO268661000
1-Pentene 97%
1-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Bod varu: 30 °C (760 mmHg)
Bod tání: –165 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003567
CAS číslo: 109-67-1
EINECS: 203-694-5
UN: 1108
ADR: 3,I
Merck Index: 12,07262
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3704 to 1.3724 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %