Tisk…
1-Octene, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74900-50ML 74900-5ML
74900-50MLEA 11980 CZK
74900-50ML 74900-5ML
1-Octene, Supelco®
1-Octene
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –102 °C
Hustota: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009548
CAS číslo: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01770
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e39defc8b01feffc3696d1eecb357b21f8886986&vid=3389e986c0dc8b549753bcca6407309dc3d6fd50&prid=web&clid=SAPDAM