1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
74740-100ML
74740-500ML
SIAL74740-100MLEA
4030
CZK
SIAL74740-100ML
SIAL74740-500ML
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Vzorec:
C₁₈H₃₆ Bod varu: 315 °C (1013 hPa) Hustota: 0,789 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009003 CAS číslo: 112-88-9 EINECS: 204-012-9 |