Tisk…
1-Octadecene 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129310010 129310025
ACRO129310010EA 2100 CZK
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Octadecene 90% tech.
1-Octadecene
Vzorec: C₁₈H₃₆
MW: 252.48
Bod varu: 178…180 °C (15 mmHg)
Bod tání: 17.5 °C
Hustota: 0.789 g/cm³
Bod vzplanutí: 154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009003
CAS číslo: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %