1-Hexen ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 592-41-6
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3880
Odour: Mild
Melting Point: -140°
Boiling Point: 62-64°
Beilstein Reference: 1209240
UN No.: 2370
MDL No.: MFCD00009505
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 62…64 °C Bod tání: –140 °C Hustota: 0,673 Bod vzplanutí: –25 °C (–13 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009505 CAS číslo: 592-41-6 EINECS: 209-753-1 UN: 2370 ADR: 3,II |