Tisk…

1-Heptene 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

120390250 120391000
ACRO120390250EA 2590 CZK
ACRO120390250 ACRO120391000
1-Heptene 98%
1-Heptene
Vzorec: C₇H₁₄
Bod varu: 94 °C (760 mmHg)
Bod tání: –119 °C
Hustota: 0,697 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009531
CAS číslo: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR