Tisk…
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dodec-1-ene
44148-10ML 44148-50ML
SIAL44148-10MLEA 1950 CZK
SIAL44148-10ML SIAL44148-50ML
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
1-Dodecene
Vzorec: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008961
CAS číslo: 112-41-4
EINECS: 203-968-4