Tisk…
1-Decene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
30650-100ML 30650-500ML
SIAL30650-100MLEA 5530 CZK
SIAL30650-100ML SIAL30650-500ML
1-Decene, Sigma-Aldrich®
1-Decene
Vzorec: C₁₀H₂₀
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009577
CAS číslo: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III