Tisk…
1-Decene ca. 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111910010 111910025
ACRO111910010EA 2040 CZK
ACRO111910010 ACRO111910025
1-Decene ca. 95%
1-Decene
Vzorec: C₁₀H₂₀
Bod varu: 169…171 °C
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,741 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009577
CAS číslo: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %