Tisk…
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
305690050 305690250
ACRO305690050EA 1660 CZK
ACRO305690050 ACRO305690250
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene 99%
1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethylene
Vzorec: C₄H₇NO₂S₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010443
CAS číslo: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 127 °C
GC ≥98.5 %