Tisk…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
370576-25G 370576-5G
SIAL370576-25GEA 7250 CZK
SIAL370576-25G SIAL370576-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
Vzorec: C₁₀H₃F₁₇
MW: 446,11 g/mol
Bod varu: 145…150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039246
CAS číslo: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5