Tisk…
cis-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: cis-1,2-Dichloroethylene, (Z)-1,2-Dichloroethene, (Z)-1,2-Dichloroethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
D62004-50G D62004-10G D62004-1G
SIALD62004-50GEA 20820 CZK
SIALD62004-50G SIALD62004-10G SIALD62004-1G
cis-Dichloroethylene, Sigma-Aldrich®
cis-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Bod varu: 60 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9,5 °C
Hustota: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000925
CAS číslo: 156-59-2
EINECS: 205-859-7
UN: 1150
ADR: 3,II