Tisk…
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
26217.298EA 2480 CZK
26217.298 26217.323 26217.367 26217.460
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachlorethylen
Vzorec: C₂Cl₄
MW: 165.83
Bod varu: 121.1 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1.63
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000834
CAS číslo: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505