Tisk…
VWR®, Exsikátory vakuové
Dodavatel: VWR Collection
467-0088EA 7670 CZK
467-0088 467-0086 467-0087 467-0089 467-0090
VWR®, Exsikátory vakuové
Exsikátory Exsikátory skleněné
Borosilikátové sklo třída 3.3.
  • Přesně broušené ploché příruby a výměnná trubková víka
  • Standardní broušená spojovací trubka NS 24/29 ve víku, kompletní s uzavíracím kohoutem a vřetenem z PTFE
  • Základna a víko se zabroušenou plochou přírubou
  • Vysoká mechanická, tepelná a chemická odolnost
Díky zesílené tloušťce stěn mohou být exsikátory využity s maximálním možným vakuem.
Certifikace: DIN 12491