Tisk…
Laboratorní lahvičky, úzké hrdlo, se závitem
Dodavatel: Brand
704008 704010 704004 704006 704002 704020 704018 704016 704014 704012
215-3838EA 482 CZK
215-3838 215-3839 215-3836 215-3837 215-3835 215-3844 215-3843 215-3842 215-3841 215-3840
Laboratorní lahvičky, úzké hrdlo, se závitem
Láhve Láhve skleněné
Sodno-vápenaté sklo, hnědé, potažené nebo nepotažené.
  • dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • maximální provozní teplota pro potažené lahve je 80 °C
  • pro zachování povlaku, nečistěte při teplotě přesahující 60 ºC
Závit DIN. Úspora času při skladování a transportu. Stabilní, protiskluzové. Hnědá barva k ochraně materiálů citlivých na světlo. Povlak obklopuje skleněnou lahev jako kůže. Při poškození lahve je riziko roztříštění na střepy značně sníženo.