Tisk…
Pásky, polyimidový film, 5413
Dodavatel: 3M
54132533 5413633 54131233 54131933
MMMA54132533EA 7330 CZK
MMMA54132533 MMMA5413633 MMMA54131233 MMMA54131933
Pásky, polyimidový film, 5413
Pásky
Páska polyimidová obsahuje polyimidový film Kapton® a silikonové lepidlo.
  • rozměrově stabilní při vysokých teplotách
  • vyšší produktivita redukcí opakovaných prací
  • nehořlavá, odolná vůči chemikáliím a radiaci
  • teplotní rozsah: −73 až 260 °C
Aplikace zahrnují leptání, práškové lakování při vysokých teplotách, výrobu polovodičů, pájecí vlnu během montáže obvodových desek, automobilový snímač a rozdělovače a izolační obvodové desky.
Délka: 33,0 m
Barva: Hnědá