Tisk…
Očkovací kličky s jehlou na konci
Dodavatel: Brand
452215 452210 452201
BRND452215EA 2440 CZK
BRND452215 631-2217 631-2216
Očkovací kličky s jehlou na konci
Roztěrky Kličky a jehly inokulační
PS, sterilizované gama zářením, jednorázové. Pro očkování živných médií. K dispozici s kličkou na jednom konci a jehlou na druhém nebo kličkami na obou koncích. Vysoká pružnost umožňuje jemné očkování bez poškození povrchu živných půd.