Tisk…
Misky Petriho
Dodavatel: Brand
452015 452010
BRND452015EA 8400 CZK
BRND452015 BRND452010
Misky Petriho
Misky kultivační Misky Petriho
PS, průsvitný. S nebo bez ventilační výstupků. Misky a víka jsou sestaveny roboticky pro snížení rizika kontaminace, zejména při počítání bakterií.