Tisk…
Etiketovací pásky, vinylové, pro všeobecné použití
Dodavatel: 3M
764B5033 764GE5033 764O5033 764R5033 764S5033 764T5033 764W5033 764I-GR 764I-GY
819-0110EA 9200 CZK
819-0110 819-0111 819-0112 819-0113 819-0115 819-0116 819-0117 819-0140 819-0139
Etiketovací pásky, vinylové, pro všeobecné použití
Pásky
3M™ pásky pro běžné použití jsou vyrobeny z vinylu s kaučukovým lepidlem. Používají se v nekritických aplikacích, jako je barevné kódování, tvorba ohrazení a bezpečnostní značení, dočasné značení součástek nebo přístrojů, ochrana dílů, zařízení nebo výrobků před obroušením.
  • Použijte pro nahrávání ve všech nekritických aplikacích
  • Chrání součásti, zařízení a výrobky před oděrkami
  • Sbalte položky, spojte a dočasně označte součásti, stroje a mnoho dalšího
  • Zachovává živé barvy v průběhu času pro dlouhodobou kvalitu
  • Lze nanášet ručně nebo pomocí podlahového aplikátoru
  • Ideální pro značení aplikací v oblastech s malým provozem
  • Podložka z PVC o tloušťce 4 mil (0,10 mm) má gumové lepidlo
Najděte desítky způsobů, jak používat 3M™ univerzální vinylovou pásku 764. Tato vinylová páska je ideální pro všechny nekritické aplikace. Pásku lze použít pro širokou škálu aplikací, včetně ochrany dílů, zařízení a výrobků před oděrem. Je nekorozivní, flexibilní, odolný proti oděru, přizpůsobivý, odolný proti opotřebení, snadno se aplikuje, všestranný a odolný proti vlhkosti
Síla přilnavosti - rozsah: 21 N/100 mm
Celková délka: 33m
Pevnost v tahu: 228 N/100 mm