Tisk…
Odměrné válce, nízký tvar, třída B, PP
Dodavatel: Brand
41620 41628 41638 41648 41662 41654
BRND41620EA 874 CZK
BRND41620 BRND41628 BRND41638 BRND41648 BRND41662 BRND41654
Odměrné válce, nízký tvar, třída B, PP
Válce Válce odměrné
PP, nízká forma, třída B.
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • reliéfní měřítko
  • PP s vysokým jasem
Robustní válce, které při expozici teplotám až na 80 °C nezpůsobí trvalé překročení meze tolerance/mezních limit.