Tisk…
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
A30702-500ML A30702-1L A30702-2.5L
SIALA30702-500MLEA 1740 CZK
SIALA30702-500ML SIALA30702-1L SIALA30702-2.5L
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
MW: 76.53
Bod varu: 44
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000984
CAS číslo: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00286