Tisk…
Nálevky, vroubkovaný vnitřek
Dodavatel: Brand
148215 148220 148225 148235 148237 148240 148245
BRND148215EA 2300 CZK
BRND148215 BRND148220 BRND148225 BRND148235 BRND148237 BRND148240 BRND148245
Nálevky, vroubkovaný vnitřek
Nálevky Nálevky filtrační Nálevky k filtraci
PP, průsvitné
  • vnější vroubky umožňují únik vzduchu během filtrace
  • velmi dobrá chemická odolnost, autoklávovatelné
  • vhodné pro použití se standardními filtračními papíry
Pro rychlou filtraci.