Tisk…
Tyčinky míchací magnetické, se dvěma postranními disky, PTFE
Dodavatel: Brand
137930 137935
BRND137930EA 7390 CZK
BRND137930 BRND137935
Tyčinky míchací magnetické, se dvěma postranními disky, PTFE
Míchadla Míchadla magnetická
Vynikající centrování, malý kompaktní povrch, míchadla vytváří velké turbulence, dokonce i při nízkých rychlostech.