Tisk…
1,1-Dichloroethylene, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,1-Dichloroethene, Vinylidene chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
02574-1ML 02574-5ML
02574-1MLEA 1960 CZK
02574-1ML 02574-5ML
1,1-Dichloroethylene, Supelco®
1,1-Dichloroethylene
Vzorec: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Bod varu: 31,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –122 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011653
CAS číslo: 75-35-4
EINECS: 200-864-0
UN: 1303
ADR: 3,I
Merck Index: 12,10134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de59e1d769bd8d5df5ef701f4e34346d3ba51b2&vid=32ee6019e544607a089cd75e16b86a4a35cb8b70&prid=web&clid=SAPDAM