Tisk…
Vinylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid vinyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
V1503-1L V1503-2.5L V1503-25ML V1503-18L
SIALV1503-1LEA 1230 CZK
SIALV1503-1L SIALV1503-2.5L SIALV1503-25ML SIALV1503-18L
Vinylacetát, Sigma-Aldrich®
Vinylacetát
Vzorec: C₄H₆O₂
Bod varu: 72,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008713
CAS číslo: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130