Allyl acetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
180651000
180655000
ACRO180651000EA
1060
CZK
ACRO180651000
ACRO180655000
Allyl acetate 99%
Allyl acetate
Vzorec:
C₅H₈O₂ Bod varu: 103 °C (1013 hPa) Bod tání: –96 °C Hustota: 0,92 g/cm³ Bod vzplanutí: 6 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008721 CAS číslo: 591-87-7 EINECS: 209-734-8 UN: 2333 ADR: 3,II Merck Index: 12,00293 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |