Tisk…
trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05715.06 L05715.14
L05715.06EA 1490 CZK
L05715.06 L05715.14
trans-4-Decenal 96% may cont. ca 7% cis-isomer
trans-4-Decenal
Purity: 96% CAS No.: 65405-70-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 80°/4mm Beilstein Reference: 4230058 MDL No.: MFCD00065447
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 80 °C (4 mmHg)
Hustota: 0,842
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
MDL Number: MFCD00065447
CAS číslo: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6