trans-2-Pentenal 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06108.06
L06108.14
L06108.06EA
1330
CZK
L06108.06
L06108.14
trans-2-Pentenal 96%
trans-2-Pentenal
Purity: 96%
CAS No.: 1576-87-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 125°
Beilstein Reference: 1719742
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00009615
Vzorec:
C₅H₈O Bod varu: 125 °C Hustota: 0,860 Bod vzplanutí: 22 °C (71 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009615 CAS číslo: 1576-87-0 EINECS: 216-414-1 UN: 1989 ADR: 3,II |