Tisk…
trans-2-Pentenal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
325420050 325420250
ACRO325420050EA 1340 CZK
ACRO325420050 ACRO325420250
trans-2-Pentenal 97%
trans-2-Pentenal
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84.12
Bod varu: 127
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009615
CAS číslo: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %