cis-4-Decenal 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(Z)-4-Decenal
L06382.03
L06382.06
L06382.03EA
961
CZK
L06382.03
L06382.06
cis-4-Decenal 95%
cis-4-Decenal
Purity: 95%
CAS No.: 21662-09-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 78-80°/10mm
Beilstein Reference: 2323646
MDL No.: MFCD00007024
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 78…80 °C (10 mmHg) Hustota: 0,857 Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F) |
MDL Number:
MFCD00007024 CAS číslo: 21662-09-9 EINECS: 244-514-5 UN: 3334 ADR: 9, |