Tisk…
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
406460250 406461000 406465000
ACRO406460250EA 2970 CZK
ACRO406460250 ACRO406461000 ACRO406465000
trans-1,4-Dibromo-2-butene 97%
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Vzorec: C₄H₆Br₂
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…53 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000249
CAS číslo: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %