6-Bromo-1-hexene 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L12909.03
L12909.06
L12909.03EA
1390
CZK
L12909.03
L12909.06
6-Bromo-1-hexene 95%
6-Bromo-1-hexene
Purity: 95%
CAS No.: 2695-47-8
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4652
Odour: Characteristic
Boiling Point: 147°
Beilstein Reference: 506203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000269
Vzorec:
C₆H₁₁Br Bod varu: 147 °C Hustota: 1,217 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000269 CAS číslo: 2695-47-8 EINECS: 220-267-9 UN: 1993 ADR: 3,III |