Tisk…
6-Bromo-1-hexene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
364700010 364700050 364700250
ACRO364700010EA 1250 CZK
ACRO364700010 ACRO364700050 ACRO364700250
6-Bromo-1-hexene 97%
6-Bromo-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Br
Bod varu: 47…51 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,217 g/cm³
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000269
CAS číslo: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %