Tisk…
5-Bromo-1-pentene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 1820 CZK
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Bromo-1-pentene 95%
5-Bromo-1-pentene
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149.03
Bod varu: 126…127 °C (765 mmHg)
Hustota: 1.2547
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000264
CAS číslo: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %