Tisk…
4-Bromo-1-butene 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173550050 173550250 173550500
ACRO173550050EA 2580 CZK
ACRO173550050 ACRO173550250 ACRO173550500
4-Bromo-1-butene 98+%
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 98…100 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000258
CAS číslo: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %