Tisk…
2-Bromopropene 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107340100 107340500
ACRO107340100EA 2850 CZK
ACRO107340100 ACRO107340500
2-Bromopropene 99% stabilizovaný
2-Bromopropene
Vzorec: C₃H₅Br
Bod varu: 47…49 °C (760 mmHg)
Bod tání: –125 °C
Hustota: 1,36 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000140
CAS číslo: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT