2-Bromo-1-butene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B20067.06
B20067.14
B20067.03
B20067.06EA
9650
CZK
B20067.06
B20067.14
B20067.03
2-Bromo-1-butene ≥97%
2-Bromo-1-butene
Purity: 97%
CAS No.: 23074-36-4
Molecular Formula: CH3CH2CBr=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Vzorec:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Bod varu: 88 °C (1013 hPa) Bod tání: –133,4 °C Hustota: 1,315 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00039178 CAS číslo: 23074-36-4 EINECS: 245-412-3 UN: 1993 ADR: 3,II |